Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler Express DNA Ladder, färdig att använda
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
GeneRuler Express DNA Ladder, färdig att använda, är designad för snabb separation (på 5 till 15 minuter vid 23 V/cm) av dubbelsträngade DNA-fragment i agarosgeler ( se figur 1 och tabell 1). Bandmönstret för expressstegar påverkas inte av sammansättningen av elektroforesbuffert, spänning eller gelprocent. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler Express DNA Ladder, färdig att använda, är förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning på agarosgeler.
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
Höjdpunkter
- Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
- Idealisk för snabb separation under ett brett spektrum av elektroforesförhållanden
- Skarpa band
- Ljusa referensband (givna i rött)
- Kan laddas direkt och är stabila i rumstemperatur i 6 månader
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 100 till 5000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Kvantitet | 50μ g |