Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite F50L-8 x 39 Fixed Angle Rotor for WX+ Ultraspeed Centrifuges
GREENER_CHOICE
Operate theThermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 Fixed-Angle Rotor at speeds up to 50,000RPM and a maximum force of 266,000 xg
Brand:  Thermo Scientific™ 096-087051
280570.15 SEK valid until 2025-06-30
Use promo code "24069" to get your promotional price.
Product Code. 12171610
  • 280570.15 SEK / Each
Explore more special offers
Description
Description
Operate theThermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 Fixed-Angle Rotor at speeds up to 50,000RPM and a maximum force of 266,000 xg; a durable, carbon-fiber design optimizes performance over the lifespan of the rotor.
Fiberlite rotors:
  • Reduce run-times with higher G-forces achieved with lightweight carbon fiber rotors
  • Ensure structural integrity with corrosion- and fatigue-resistant design
  • Backed by a 15-year warranty
Ordering information:
Tube adapters are sold separately, accommodating variety of tubes varying in different capacities; available in packages of two. Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE Series and Beckman™ Optima L Series centrifuges, Nalgene™ bottles and tubes
Recommended for:
Differential centrifugation of subcellular particles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Fiberlite F50L-8 x 39 Fixed-Angle Rotor
Fixed Angle Rotor
266,000 x g
95.07 mm
80
25 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifuges
109,200 x g
Carbon Fiber Composite
8 x 39 mL
50,000 rpm
43 mm
89 mm
18.5 lb. (8.3 kg)
23°
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Fiberlite F50L-8 x 39 Fixed Angle Rotor for WX+ Ultraspeed Centrifuges > F50L-8x39 Fixed-angle rotor
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato