Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Lennox (Granulated)
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
Marque:  Fisher BioReagents™ BP9722-2
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11315992
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Directions for Media Preparation: Add 20g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
  • Format: Granulated powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Granulated Powder
Bacterial Culture
Microbiology Media
2000 g
LB Broth, Lennox
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Poly Bottle
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • LB Broth, (Lennox L Broth)
FDS
Documents
Documents
Certificats