Learn More
Fisher Scientific™ Bath Circulator Accessories: Plumbing Packages
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
Marque:  Fisher Scientific™ 1600147
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11637998
  • 3832.18 SEK / Each
Estimated Shipment: 17-02-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
  • Plumbing kit
  • Material: Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Isotemp™ circulating bath
-25°C to +100°C
Plumbing Kit, Insulated
Viton
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis