Learn More
Thermo Scientific™ Fluid Transfer Assembly, Pump Set
Designed to aid many common shop floor processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
Marca:  Thermo Scientific™ SH31113.01
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17840637
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right on the shop floor to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process.
  • One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
  • Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
  • Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean areas to ensure a high level of quality
  • Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
12.7 mm (1/2 in.) ID x 19.05 mm (3/4 in.) OD; 0.25 m (10 in.) TPE 374 to 0.5 m (19.7 in.) Pharmed BPT to 0.25 m (10 in.); TPE 374; MPX
Pump Set
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato