Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a large tray dryer.
Marca:  Labconco 711212190
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17980170
  • 365655.00 SEK / 1 unit
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Coil holds 12 liters of ice before defrosting
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector to -50° C (-58° F), suitable for aqueous samples.
  • Includes a stoppering tray dryer with heated and cooled shelves, vacuum release valve control, stoppering knob and more.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Especificaciones
Especificaciones
Console Freeze Dryer
0
PTFE Coil and Collector Chamber
All except North America
12 L
-84°C
Purge Valve
230 V
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado