Learn More
GDAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Bio-Techne NBP3-04549-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 18355394
  • 4555.00 SEK / 100µL
Explore more special offers
Description
Description
GDAP1 Polyclonal specifically detects GDAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
GDAP1
Polyclonal
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
54332
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Charcot-Marie-Tooth neuropathy 4A, CMT2K, CMT4, CMT4A, CMTRIA, ganglioside differentiation associated protein 1, ganglioside-induced differentiation-associated protein 1, truncated ganglioside differentiation associated protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-225 of human GDAP1 (NP_001035808.1).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado