Learn More
Poulten Selfe™ Glass Ubbelohde
Suitable for transparent liquids
Brand:  Poulten Selfe™ 1643/11
 View more versions of this product
Code produit. 13111073
  • 2625.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 15-05-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 283mm. Approximate sample size 18mL. With UKAS certificate of calibration.
Spécification
Spécification
Ubbelohde Viscometer
Yes
3C
600 to 3000 cSt
Glass
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires
Accessories and Services
Optional Accessory
Show More Show Less
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Poulten Selfe™ Glass Ubbelohde >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis