Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 650394
Serum- and glucocorticoid-regulated kinase (SGK) inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 3572/50
10006.04 SEK valid until 2024-12-16
Use promo code "21630" to get your promotional price.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18044002
  • 12730.00 SEK / 50mg
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GSK 650394 is a serum- and glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) inhibitor (IC50 values are 62 and 103 nM for SGK1 and SGK2 respectively). Displays >30-fold selectivity over Akt and other related kinases. Inhibits androgen-stimulated growth of LNCaP cells, a human prostate carcinoma cell line (IC50 ∽ 1 μM).
Especificaciones
Especificaciones
>97%
GSK 650394
GSK 650394
50 mg
382.45
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only