Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex Bottle Green Laboratory Coats with Knitted Cuffs
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Size (Metric) Chest:
101.6 to 104.14 cm
106.68 to 111.76 cm
116.84 to 121.92 cm
127 to 132.08 cm
91.44 to 96.52 cm
Descripción
- High-quality Howie style laboratory coat with knitted cuffs
- With two lower pockets and wrapover style
- Stud fastened front
- Polyester/cotton
- Not CE marked
Especificaciones
Especificaciones
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | X-Large |
Gender | Unisex |
Material | Cotton, Polyester |
Color | Bottle Green |
Cuff Style | Knit |
Disposable | Reusable |
Sterility | Non-sterile |
Style | Howie |
No. of Pockets | 2 |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido