Learn More
Gibco™ Human FGF-acidic (FGF-1) Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ 100-17A-250UG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17860953
  • 5460.00 SEK / 250µg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
FGF1 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein functions as a modifier of endothelial cell migration and proliferation, as well as an angiogenic factor. It acts as a mitogen for a variety of mesoderm- and neuroectoderm-derived cells in vitro, thus is thought to be involved in organogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P05230
protein with no preservative
16.8
250 μg
-20°C
<1 EU/μg
FGF1
Unconjugated
MFNLPPGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SVGEVYIKST ETGQYLAMDT DGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYIS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
ELISA, Functional Assay, Western Blot
2246
Human FGF-acidic (FGF-1)
E. coli
RUO
acidic eye-derived fibroblast growth factor; acidic eye-derived growth factor II; Acidic fibroblast growth factor; aFGF; beta-endothelial cell growth factor; Dffrx; ECGF; ECGFA; ECGFB; ECGF-beta; EDGF; EDGF II; Endothelial cell growth factor; Endothelial cell growth factor alpha; Endothelial cell growth factor beta; endothelial cell growth factor beta and alpha chains; endothelial cell growth factor, alpha; endothelial cell growth factor, beta; endothelial growth factor; Fam; FGF; FGF1; Fgf-1; FGF1 protein; Fgfa; FGF-alpha; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 1; fibroblast growth factor 1 (acidic); Fibroblast growth factor 1 (heparin binding); fibroblast growth factor, acidic; GLIO703; HBGF1; HBGF-1; heparin-binding growth factor; Heparin-binding growth factor 1; H-FGF-a; M-FGF-a; Prostatropin; unnamed protein product
Human
Recombinant
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt