Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum (USA)
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Format: Flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hästserum |
| Kvantitet | 500 mL |
| Steriliseringsmetod | Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Hold (Håll) |
| Testad för | BVDV, Cytopatogena medel, Rabiesvirus, Reovirus |
| Värme inaktiverad | Nej |