Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene Lab Plates
Get simple, convenient purification and sample preparation for proteins, DNA, RNA and other biomolecules with these 96-well lab plates.
Brand:  Thermo Scientific™ 60110-206
 View more versions of this product
Product Code. 10723667
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Available in a range of chromatographic materials, Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene Lab Plates enable simple, convenient purification and sample preparation for proteins, DNA, RNA and other biomolecules. In this 96 well plate format, media is embedded at the bottom of the plate. Typical applications include:
  • Tissue culture and separation of products
  • Concentration of small-scale samples
  • Sample clean-up
  • Collection of sample after chromatography
The convenient 96-well HyperSep Lab Plates can be processed manually or using a liquid-handling robot. They are not suitable for use with a vacuum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Zirconium Dioxide; Polystyrene
HyperSep
96-Well Plate
Purification and Sample Preparation of Proteins, DNA, RNA and Other Biomolecules
HyperSep Zirconium Dioxide
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado