Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rat, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rat Affinipure Secondary Antibody
Marke:  Proteintech SA00001-10-1ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17670287
  • 2118.24 SEK / 1mL
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
IgG(H+L)
HRP
Donkey
1 mL
Rat
Liquid
ELISA, Western Blot
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote