Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Rör och proppar
BIOPHARMA
Produktkod. 10419962
Material:
Polyeten
Polystyren
Diameter (metrisk) Yttre:
11 mm
12 mm
15 mm
Produkttyp:
Immuno Rör och propp
Immuno Stjärnrör och propp
Immunrör och propp
Propp
För användning med (utrustning):
11 mm Nunc-Immuno-rör
12 mm Nunc-Immuno-rör
15 mm Nunc-Immuno-rör
Immuno Rör
Immuno Tube
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1800
Paket med 2400
Paket med 300
Paket med 3000
Paket med 3600
Paket med 500
Produktkod. 10419962
Brand: Thermo Scientific™ 444202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reproducera resultat gång på gång med dessa immunrör och proppar, idealiska för ELISA fastfas RIA och flytande fas RIA-analyser.
Återskapa resultat gång på gång med Thermo Scientific™ Immuno Rör och proppar, idealiska för ELISA fastfas RIA och flytande fas RIA-analyser. Dessa produkter stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Funktioner
  • Erbjuds i val av tre ytor för optimal bindning
  • Tre rörstorlekar med proppar tillgängliga (beställs separat)
  • Passar standardutrustning
Val av yta:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ : en hydrofob yta som företrädesvis binder biomolekyler som har hydrofoba domäner
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ : en hydrofil yta som är optimerad för att binda IgG och som även uppvisar ökad bindning av många andra proteiner och biomolekyler som har hydrofil/hydrofob karaktär
  • Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ : ett polyetenbaserat material som ger en lågbindande yta
Immunoassayrör i vätskefas (kat.nr. 443990, 468608):
  • MiniSorp yta
  • Gjuten av speciell polyetenformulering
  • För vätskefasimmunanalyser, inklusive RIA, för lagring av reagens eller uppsamling av kromatografiska fraktioner
Immunanalysrör i fast fas:
  • PolySorp och MaxiSorp ytor tillgängliga för val av optimal bindning
  • För fastfasimmunotekniker som IRMA, ELISA och ILMA
  • Certifierad bindningshomogenitet
  • Högkvalitativ polystyren för optimal kvalitet
  • StarTubes design ger högre känslighet och snabbare analystider
  • Förbättrar analysens känslighet och minskar inkubationstiderna
Rekommenderas för:
  • ELISA
  • Fast fas RIA
  • RIA i flytande fas
  • Provförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Produkttyp Immuno Rör och propp
Yta MaxiSorp
Längd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Antal per förpackning 100
nr per ärende 3000
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (utrustning) Immuno Rör