Läs mer
Invitrogen™ TOP10F' Electrocomp™ Utrustning
Produktkod. 10388552
Kvantitet:
10 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10388552
Brand: Invitrogen™ C66511
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TOP10F' Electrocomp Kit E. coli -celler är identiska med TOP10 celler, med tillägg av en F'-episom.
TOP10F´ Electrocomp Kit E. coli -celler är identiska med TOP10 celler, med tillägg av ett F´ episom. F´ episom bär tetracyklinresistensgenen och tillåter isolering av enkelsträngat DNA (ssDNA) från vektorer som har ett fl-replikationsursprung. Dessutom har F´ episom bär lac Iq-repressorn för inducerbart uttryck från trc- , tac- och lac- promotorer med användning av IPTG.
TOP10F´ kompetenta celler transformeras via elektroporering, vilket uppnår högre transformationseffektivitet än kemiskt kompetenta celler och kan användas i mer utmanande tillämpningar, inklusive kloning av en låg mängd DNA eller cDNA och gDNA-bibliotekskonstruktion. Dessa celler tillåter stabil replikation av plasmider med högt kopietal och tillhandahålls med en transformationseffektivitet på> 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA och är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning.
Som ett derivat av TOP10 , TOP10F´ celler bär mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ) vilket gör att man kan klona både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA, såväl som effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. I likhet med andra DH-stammar är TOP10 stam har också rec A1 och slut A1 mutationer för att öka insättningsstabiliteten och förbättra kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreps.
TOP10F´ Electrocomp Kit E. coli -celler erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 10 cfu/μ g
• Stabil F´ episom som tillåter isolering av ssDNA och bär lac Iq-repressor för inducerbart uttryck från trc- , tac- och lac- promotorer
hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner på plattor innehållande antingen X-Gal eller Bluo-Gal
ände A1 för renare DNA-preparat och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av ospecifik nedbrytning av endonukleas I
rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
Obs: TOP10F´ celler kräver IPTG-induktion för blå-vit färgscreening. En högspänningselektroporationsapparat krävs också.
Genotyp F [
´lac Iq, Tn 10(TetR)] mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal K rps L(StrR) end A1 nup G
Hitta de stammar och format som passar dina behov
• Vi erbjuder andra DH-stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta celler.
Elektroporationskyvetter med 0,1 cm (kat. nr. P41050), 0,2 cm (kat. nr. P45050) och 0,4 cm (kat. nr. P46050) mellanrum finns tillgängliga.
• De TOP10 stam finns i flera MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
• Vi erbjuder andra stammar för ssDNA-produktion, såsom DH12S (kat. nr. 18312017).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Elektrokompetenta celler
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (>10 10 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •TOP10F' ElectrocompE. coli (10 x 100μ L)
Förvara vid -80 °C.
• pUC19 vektor (50μ L vid 10 pg/μ L)
Förvara pUC19 DNA vid -20 °C.
• SOC Medium (15 ml)
Förvara i rumstemperatur.
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Plasmid Kan användas för plasmider >20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje Electrocomp
Kvantitet 10 x 100μ L