Learn More
Keratinocyte-SFM, with L-glutamine
GREENER_CHOICE
14540.00 SEK
Especificaciones
Cell Type Keratinocyte Cells, Epithelial Cells
Classification Serum-free
Culture Type Mammalian Cell Culture
Form Liquid
Product Type Serum Free Medium (SFM)
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
11590526
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Gibco
17005059
10 x 500 mL
14540.00 SEK
5000mL
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Keratinocyte Cells, Epithelial Cells
Mammalian Cell Culture
Serum Free Medium (SFM)
Sterile
Glutamine, Phenol Red
Serum-free
Liquid
Serum-free
Sterile-filtered
Sustainable packaging
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
SDS
Documentos
Documentos
Certificados