Learn More
Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Signs
Help ensure safety at work and maximize productivity with these GHS warning labels. Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Signs are available in a variety of sizes, with and without text. Standardized images reduce the risk of misunderstandings.
Marke: Brady™ 811714
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Self-adhesive diamond shape labels
- Pre-printed with GHS hazard symbols
- Laminated polyester, gloss finish black and red on white
Spezifikation
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC | |
Gloss | |
250/Pk. | |
Permanent Acrylic, Pressure-sensitive | |
Pipe markers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40°C to 110°C | |
Corrosive | |
Black on White |
PIC 1808-100*100-B7541-RLL | |
Polyester | |
Individual Markers on a Roll | |
Laminated Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamond | |
GHS Symbol Sign |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur