Learn More
Brady™ Metalized, Solvent Resistant Matte Gray Polyester Label Tape for M6/M7 Printers
Metallized polyester labels are designed for applications that use barcodes, alphanumerics, graphic symbols and logos and require nameplate-like quality.
Brand:  Brady™ 174248
 View more versions of this product
Product Code. 17818234
  • 885.00 SEK / Pack of 100
Estimated Shipment: 19-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Matte, light gray finish gives labels a rating and serial plate appearance
  • Labels are designed to withstand numerous solvents and variable temperatures when applied to various surfaces
  • UL approved, CSA accepted
  • Service temperature of -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
  • Made of B-428 polyester material
Specifications
Specifications
Not Autoclavable
M6-26-428
None
Matte
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
100 Labels
-40°F to +248°F
0.0047 in.
2.75 x 1.25 in.
1.25 in.
69.85 mm
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Permanent Acrylic
Gray
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-40°C to +120°C
0.122 mm
2.75 in.
31.75 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato