Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex Product Code.: 16306911
Estimated Shipment: 25-04-2025
to see stock.
Add to basket
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Code produit. 16306911 Tous les produits Ansell Produits
Small, 6.5/7
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Large, 8.5/9
Large, 9.5/10
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Small, 5.5/6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 16306911
Brand: Ansell 700112
Estimated Shipment: 25-04-2025
to see stock.
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applications Healthcare
AQL 1.5
Color Blue
Disposable Single-use
Exterior Finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Small, 6.5/7
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 3.9 mil
Thickness (Metric) 0.1 mm
Length (English) 9.5 in.
Length (Metric) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis