Learn More
Monoshake Magnetic Microtiter™ Plate Shaker
The Monoshake microplate shaker employs direct rotary knob control for shaking applications on the laboratory bench.
13002.03 SEK
Specifications
Speed Range 100 to 2000 rpm
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C (at 80% RH)
Amplitude 2 mm
Holds Microplate
Shipping Weight (Metric) 2.1 kg
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Voltage Plug Type Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Voltage Plug Type Price Quantity & Availability  
10515882
View Documents
Thermo Scientific
50094308
230 V EU Plug
13002.03 SEK
Each
Estimated Shipment: 11-02-2025
to see stock.
Add to basket
Description
Description
Thermo Scientific™ Monoshake is a wear–free magnetic microtiter plate shaker—for direct use on the laboratory bench. Monoshake is suited for shaking 96- and 384-well microtiter plates.
  • Powerful shaking movements from 100 to 2000rpm
  • Space-saving dimensions, footprint only slightly larger than a microtiter plate
  • Direct controlled with integrated speed controller
  • Self-centering zero position for safe, unattended operation
Specifications
Specifications
100 to 2000 rpm
2 mm
2.1 kg
1
5°C to 40°C (at 80% RH)
Microplate
Monoshake, with power supply
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt