Learn More
Motic™ MOTICAM S6 Digital USB Camera 6.0 MP for Microscopy
Moticam S6 digital sCMOS USB Camera, designed with back-illuminated sensor technology for speedy data transfer. Simply connect it to your trinocular microscope and easely digitalize your samples using the software Motic Images Plus 3.0 included.
Brand:  Motic™ 1100600101111
Product Code. 16515924
  • 8580.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 07-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Back-illuminated sensor technology
  • sCMOS sensor size 0.55 in.
  • Capture Resolution: 6 MP
  • Live display mode throught USB: 3072 x 2048, 1536 x 1024 pixels
  • Fast frame rates: 3072 x 2048 at 30 fps, 1536 x 1024 at 50 fps
  • USB 3.1 interface
  • Motic Images Plus 3.0 Software included for Windows, OSX and Linux
  • Software functions: Still image and video capture, live and still image measurement, image adjustments, white balance, automatic & manual exposure, individual objective calibration system.
  • Accessories included: CS ring adaptor, USB 3.1 cable, Motic 4-dot calibration slide, Motic Images Plus 3.0 for Windows/OSX/Linux
Specifications
Specifications
Certificate EMC CE
USB 3.1
USB 3.1
CS ring adaptor, USB 3.1 cable, Motic 4-dot calibration slide, Motic Images Plus 3.0 for PC/OSX/Linux
6.0 MP
C-mount adapter to be purchased separately
sCMOS. 0.55 in.
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux or higher
Room Temperature
Any trinocular microscope or stereomicroscope
No memory, pictures are saved on a computer
1
3072 x 2048 or 1536 x 1024 pixels
2 Years
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Motic™ MOTICAM S6 Digital USB Camera 6.0 MP for Microscopy > 6.0 MP
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis