Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix Y, 2 mL Tubes
Lysing Matrix Y Tubes contain 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and are used to lyse yeast, fungi and algae.
Brand:  MP Biomedicals™ 116960100
 View more versions of this product
Product Code. 15272840
  • 4160.00 SEK / Pack of 100
Explore more special offers
Beschreibung
Beschreibung
Lysing Matrix Y tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beaters. The yttria-stabilized zirconium oxide beads have a high density and hardness for cracking tough cell walls, yet a smooth surface for minimizing shearing.
  • Tube size: 2 mL
  • Samples types: Gram (+/-) bacteria, fungal tissue and spores, yeast, molds, filamentous algae and biofilms
  • Matrix composition: 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Yttria-stabilized Zirconium Oxide
Dnase-free
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
100 x 2 mL
Yeast, Fungi, Algae
FastPrep instruments or other bead beaters
Lysing Matrix Y
RNase-free
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.