Learn More
Tocris Bioscience™ Ned K
NAADP signaling inhibitor
Brand: Tocris Bioscience™ 5976/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ned K is a NAADP inhibitor. Prevents Ca2+ oscillations in rat cardiomyocytes in vitro during simulated ischemia and reperfusion, but exhibits no significant effect on Ca2+ sparks. Significantly reduces infarct size in rat cardiac ischemia/reperfusion model in vivo.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Cream | |
C31H31N5O3 | |
Soluble to 50mM in DMSO | |
Prevents Ca2+ oscillations |
Inhibitor | |
521.61g/mol | |
Store at -20°C | |
10 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur