Learn More
Neodymium(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11377118
Neodymium(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377118
50 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 11377118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015301.18
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Neodymium Carbonate mainly used for glass, crystal and capacitors. It is useful in protective lenses for welding goggles. It is also used in CRT displays to enhance contrast between reds and greens. It is highly valued in glass manufacturing for its attractive purple coloring to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-38-4
Molecular Formula C3Nd2O9
Molecular Weight (g/mol) 468.51
MDL Number MFCD00150426
InChI Key UTWHRPIUNFLOBE-UHFFFAOYSA-H
Synonym neodymium carbonate 2:3 hydrate, neodymium carbonate hydrate, carbonic acid, neodymium 3+ salt 3:2 , hydrate, neodymium iii carbonate hydrate, neodymium carbonate hydrate 2:3:1, 3co3.2nd.h2o, neodymium 3+ tricarbonate hydrate, dineodymium 3+ ion hydrate trico3, neodymium carbonate, dineodymium 3+ hydrate tricarbonateShow MoreShow Less
PubChem CID 217202
IUPAC Name neodymium(3+);tricarbonate;hydrate
SMILES [Nd+3].[Nd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Solubility Information Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formula Weight 468.51 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Neodymium(III) carbonate hydrate
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberZ27K038 Certificate TypeCertificate of Analysis Date23/01/2025 Catalog Number015301.30,015301.18
Lot Number10251570 Certificate TypeCertificate of Analysis Date26/11/2024 Catalog Number015301.30,015301.18
Lot NumberZ03H040 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/04/2022 Catalog Number015301.30,015301.18
Lot NumberU16H029 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/12/2021 Catalog Number015301.30,015301.18
Lot NumberC19M59 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/12/2021 Catalog Number015301.30,015301.18
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Neodymium(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt