Learn More
Eppendorf™ Test Tube Racks for Model C76 Water Bath Shaker
Test Tube Racks have an adjustable angle and tube height support. Made from stainless-steel with inserts to help retain tubes and prevent them from spinning in the rack. Finger-tight knobs let you quickly adjust angle, or release the rack from the base plate, for easy transport to the bench.
Brand: Eppendorf™ AG7-TT16
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
Require subplatform (14-284-46); order separately.
Spezifikation
C76 water bath shaker | |
29.0 16 mm Tubes | |
Insert | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur