Learn More
Sartorius™ OIML Class F1 Reference Line Wire Weight with DAkkS Certificate
Constructed from specialty stainless steel. Sartorius™ OIML Class F1 Wire Weight with DAkkS Certificate is non-magnetizable with a density of 7,950 kg/m3.
Brand:  Sartorius™ YCW1131-02
1339.13 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15316065
  • 1375.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 27-03-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Polished, special stainless steel construction with density of 7,950kg/m3
  • Highly corrosion resistant
  • Non-magnetizable
  • Tolerances comply with OIML R111-1
  • DAkkS Certified
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Reference Line Milligram Weight
OIML Class F1
7,950kg/m3
DAkkS calibration certificate
Nickel Silver
10 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis