Learn More
Kern Sohn OIML Class M1 Weight Set, Wooden Box
Weight set constructed of finely turned stainless steel and housed in a wooden box.
Brand: Kern Sohn 343-07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Knob shape
- Finely turned stainless steel
- Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box
Spezifikation
M1 | |
Stainless Steel | |
Wood | |
1 mg to 2 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur