Learn More
PCR WaterAbnova™
Artikelnummer. 16062565
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 x 1.8 mL
25 x 1.8 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manufactured and tested for use as a component in PCR reactions, Validated as well for use with highly sensitive PCR reaction including those with eubacterial primer sets.
Stored in convenient 2 mL tubes to avoid unnecessary melting and freezing of the whole water supply.
Spezifikation
Quantity 10 x 1.8 mL
Produktidentifikator
  • X10 PCR Water 1.8 mL