Läs mer
Invitrogen™ PichiaPink™ Media Kit
Produktkod. 10116593
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10116593
Brand: Invitrogen™ A11156
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PichiaPink™ Media Kit
De PichiaPink™ Media Kit är en uppsättning praktiska förpackade mediapåsar för användning med PichiaPink™ Yeast Expression System. De PichiaPink™ Media Kit innehåller media som behövs för att odla Pichia pastoris -stammar från frysta stammar till kulturer redo för transformation och urval. De PichiaPink™ Media Kit är ett enkelt sätt att komma igång med att använda Pichia pastoris för proteinproduktion. Använd PichiaPink™ Media Kit för att fylla på din PichiaPink™ Yeast Expression System Kit.
De PichiaPink™ Media Kit levereras med färdigförpackade påsar för följande lösningar. Varje påse ger 1 liter lösning. Mediepåsar ska förvaras torra och förvaras i rumstemperatur.
Varför välja PichiaPink™ Yeast Expression System?
De PichiaPink™ Yeast Expression System är baserat på jästen Pichia pastoris . Fördelarna med Pichia pastoris inkluderar snabb tillväxt, väldefinierad genetisk bakgrund, enkel medieformulering och enkel hantering. I över 30 år har Pichia pastoris använts av laboratorier runt om i världen för att producera hundratals olika proteiner från många arter inklusive människor (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System möjliggör bekväm och kostnadseffektiv proteinproduktion från små till stora skalor.
För information om hur du skaffar en kommersiell användningslicens för ™PichiaPink Yeast Expression System, vänligen fråga på outlicensing@lifetech.com .
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Relaterade länkar
  • Lär dig mer om PichiaPink™ Yeast Expression System .
  • Lär dig mer om våra andra proteinuttryckssystem .
    Referenser
    1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologt proteinuttryck i den metylotrofa jästen Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [ PubMed ]
    2. Cereghino GP Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion av rekombinanta proteiner i fermentorkulturer av jästen Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 aug;13(4):329-32. [ PubMed ]
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring
    Innehåller tillräckligt med påsar för att göra 4 grundläggande media:
    2 påsar PAD-agar, 2 påsar YPDS, 2 påsar YPD, 2 påsar YPD-agar, 1 påse Dextrose
    Förvara i rumstemperatur
    Form Pulver
    Formatera Kit
    Medietyp PAD, YP, YPS
    Beredningsmetod Autoklavera
    Målorganismklass P. pastoris
    Slutlig produkttyp Flytande medium, agarplattor
    För användning med (utrustning) A11150, A11151, A11152, A11153
    Kvantitet 1 Kit
    Frakt skick Rumstemperatur
    Stambeteckningar PichiaPink™