Learn More
Platinum Crucible With Lid
Available in 10mL to 50mL capacities
POA - 111272.65 SEK
Specifications
Material Platinum
Max. Temperature (Metric) 1200°C
Quantity 1Each
Product Type Specs Crucible
View More Specs
Products 7
Product Code Brand Capacity (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacity (Metric) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12847673
missing translation for 'viewDocuments'
N/A
8411 2015
15 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12837673
missing translation for 'viewDocuments'
N/A
8411 2010
10 mL
POA
Each
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
12857673
missing translation for 'viewDocuments'
N/A
8411 2020
20 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12867673
missing translation for 'viewDocuments'
N/A
8411 2025
25 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12897673
missing translation for 'viewDocuments'
N/A
8411 2050
50 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12887673
missing translation for 'viewDocuments'
N/A
8411 2040
40 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12877673
missing translation for 'viewDocuments'
N/A
8411 2030
30 mL
POA
Each
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Beschreibung
Beschreibung
Quoted masses are approximate.
Approximate process temperature 1,200°C and maximum temperature is 1,400°C (for short time of 10min)
Spezifikation
Spezifikation
Platinum
1200°C
1Each
Crucible
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt