Learn More
Platinum, nominally 10% on carbon black, HiSPEC™ 2000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360548
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.5 g
2 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Platinum black commonly acts as a catalyst in chemical reactions, as a catalytic converter in automobiles and in the petroleum industry as a catalyst. It also vigorously catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. It is used extensively as laboratory equipment, electrical contacts,electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jewellery. Compounds containing platinum (cisplatin, oxaliplatin and carboplatin) are applied in chemotherapy against certain types of cancer and also applied as a pollution control catalysts for gasoline and diesel vehicles and in control of emissions of organics and nitrous oxides from industrial installations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-6-6
MDL Number MFCD00011179
Spezifikation
Odor Odorless
Quantity 0.5 g
UN Number UN1325
Solubility Information Soluble in aqua regia but insoluble in hydrochloric and nitric acids.
Chemical Name or Material Platinum, Nominally 10% on carbon black, HiSPEC™ 2000
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt