Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-polymeras
Description
Invitrogen Platina SuperFi DNA Polymerase är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med pålitlig Platinum hot-start-teknik för högsta framgång inom PCR. Med> 300X Taq trohet, Platina SuperFi DNA-polymeras är idealiskt lämpat för kloning, mutagenes och andra applikationer som drar nytta av överlägsen sekvensnoggrannhet.
Platina SuperFi DNA-polymeras är konstruerat med en DNA-bindande domän som resulterar i hög processivitet och ökad resistens mot PCR-hämmare. Denna funktion möjliggör också snabbcyklande protokoll och förstärkning av långa mål. Platinum hot-start-teknologin är baserad på patentskyddade antikroppar som hämmar enzymaktivitet fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar ospecifik amplifiering och primernedbrytning.
Fördelarna med Platinum SuperFi DNA-polymeras
- Exceptionell> 300X Taq trohet
- Hög specificitet och ökad avkastning med Platinum hot-start-teknik
- Robust förstärkning av svåra mål inklusive de med suboptimal renhet eller högt GC-innehåll
- Reaktionsuppställning i rumstemperatur och 24 timmars bänkstabilitet för förmonterade reaktioner
- Amplifiering av prover med suboptimal renhet
Användningsområden
- High-fidelity PCR
- Kloning och subkloning
- Platsstyrd mutagenes
- Amplifiering av GC-rika mallar
- Mallgenerering för sekvensering
- PCR med hög genomströmning
- Lång PCR
Anteckningar
- Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.exTaq DNA-polymeraser).
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | 5 lådor platina SuperFi Master Mix, var och en innehåller: • Platina SuperFi DNA-polymeras (250μ L vid 2 U/μ L) • 5X SuperFi Buffert (6 x 1,25 ml) • 5X SuperFi GC Enhancer (4 x 1,25 ml) Butik på– 5 °C till– 30 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Platina SuperFi DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Kvantitet | 5 x 500 enheter |
| Frakt skick | Våt eller tor ris |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | 300X |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Antal reaktioner | 5 x 500 reaktioner |
| Show More |