Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Air 3/4 Gloves
Product Code. 15896715
Click to view available options
Size:
7
8
9
Honeywell™ POLYTRIL™ Air 3/4 Gloves for handling of fine products in a greasy, damp or dirty atmosphere.
  • Black polyamide knitted glove
  • Black foam nitrile coating on the palm and fingers
  • Open back
  • Elasticated knitted wrist
  • The ergonomics seamless knit construction conforms better to the natural shape of the hand for greater strength and durability, superior confort and ventilation
  • The filament yarn reduce linting for the most sensitive applications and easily laundered for extended use
  • The tight knit gives the glove perfect support, limits the penetration of dirt and offers a good touch
  • The foamy coating and ventilated back optimise the glove's breathability
  • The nitrile foam improves the grip
  • The knitted and elasticated wrist gives the glove good support
  • The nitrile coating at the palm and fingertips provides outstanding abrasion resistance and impermeability to oils
  • The black color is suitable for work in a soiled atmosphere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Compliance CE CATEGORY : II Intermediary risks In accordance with standards: EN 420-2003 Basic standards EN 388-2016 Mechanical hazards
Description 13 gauge
Coating Material Nitrile Foam
Color Black
Size 9
Length (Metric) 24.5 cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato