Läs mer
Kinematica™ POLYTRON™ Klöverbladformad homogeniserande kärl
Handla allt Kinematica ProdukterBeskrivning
THE PROBLEM
För normala cylindriska spridningsburkar skapar flödet en virvel. Detta gör att blandnings- och dispergeringseffektiviteten minskar avsevärt eftersom produkten inte längre idealiskt kan registreras eller bearbetas av dispergeringsgeneratorns huvud. Detta resulterar i en förlängning av processtiderna och därmed en ökad energitillförsel. Beroende på virvelbildningen måste ett ökat luftintag förväntas.
THE URVAL
Våra GS-kärl finns i kemiskt och temperaturbeständigt borosilikatglas eller rostfritt stål. Måtten sträcker sig från några milliliter till flera liter, med eller utan lock, med eller utan förseglad genomföring.
THE LÖSNINGAR
Våra specialdesignade GS-burkar har en klöverbladsliknande form. Detta avbryter effektivt flödet i radiell riktning och genererar ytterligare motsatta flöden. Dessa höga turbulenser optimerar blandnings- och spridningseffektiviteten. Detta minimerar bearbetningstiden och minskar bearbetningen av energi.
THE MATERIAL
Borosilikatglas är ett kemikalie- och temperaturbeständigt glas och uppvisar ett nästan inert beteende mot de flesta kemikalierna (stabilt). De steriliserbara skruvlocken med PTFE eller en silikontätning är temperaturbeständiga upp till 180 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Borrningsstorlek (metrisk) | None |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Polytron™ Homogenisatorer |
| Inkluderar | Fartyg |
| Modell | GS 40 |