Learn More
Bevco Tall Height Polyurethane Stool with Plastic Reinforced Base
This Tall Height Polyurethane Stool with Plastic Reinforced Base is designed for mobility, safety and comfort.
Marke:  Bevco 47621-70
3171.81 SEK valid until 2025-04-30
Use promo code "24119" to get your promotional price.
Artikelnummer. 15341182
  • 3495.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 23-06-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • 2 in. thick black polyurethane seat is impervious to water, oil, and most chemicals.
  • Polyurethane material is easy-to-clean and puncture resistant.
  • Pneumatic height adjustment allows for stress-free seat height changes from 22 to 32 in.
  • Polyurethane stools have sturdy construction and modern design.
  • Seat is comfortable and durable with 14 in. diameter.
  • High- density foam wraps around seat bottom edge for extra comfort.
  • The non-slip surface is puncture resistant and easy to clean.
  • The Versa backless stool is ideal for a wide range of applications, including general office, laboratory and factory.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Bevco Tall Height Polyurethane Stool with Plastic Reinforced Base > Tall Height Polyurethane Stool; Height: 558.8 to 812.8 mm (22 to 32 in.); Diameter: 355.6 mm (14 in.)
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt