Learn More
Cleaver Scientific Power Supply Adapters
For Connecting Cleaver Scientific Electrophoresis Tanks to 2 mm Input Power Supplies
Brand:  Cleaver Scientific CSL-4-2
Product Code. 16329085
  • 218.00 SEK / Pack of 2
Estimated Shipment: 28-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Use these adapters for power supplies with 2 mm inputs
  • Cleaver Scientific systems typically have 4 mm connectors
  • Gold-plated connections
Specifications
Specifications
Connecting Cleaver Scientific Electrophoresis Tanks to 2 mm Input Power Supplies
CSL-4-2
Input: 4 mm, Output: 2 mm
Gold Plated Connections
2/Pk.
Special Offers
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt