Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Mouse IL-1 alpha Simplex
Ideal solution for assessing multiple protein biomarkers in a single sample. Explore our broad portfolio of pre-configurated panels and combinable single analytes.
Brand:  Invitrogen™ EPX01A-20611-901
Product Code. 15502297
  • 3015.00 SEK / 96 tests
Explore more special offers
Includes:
  • concentrated Magnetic Beads coated with monoclonal antibody to mouse IL-1 alpha
  • mouse IL-1 alpha Standard (lyophilized)
  • mouse Biotin-Conjugate (50x) anti-mouse IL-1 alpha monoclonal antibody
Description
Description
  • Quantitate multiple targets in cell/tissue culture supernatants, serum, and plasma
  • ProcartaPlex assays use Luminex™ xMAP technology for the multi-analyte detection of secreted proteins including cytokines, chemokines, growth factors and other proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
96 Tests
Multiplex Immunoassay
Serum, Plasma: 25 μL; CCS: 50 μL
Mouse
Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Hematopoietin 1, IL1F1, Interleukin 1 alpha
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt