Learn More
Cowie Technology™ PTFE 4-Way Connector
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE 4-Way Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
Marke: Cowie Technology™ 016.1112.5.2
Beschreibung
- Bayonet fitting
- For use with rigid and semi rigid tubing such as glass, FEP or PTFE
Spezifikation
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
4.5 mm | |
44 mm | |
1 Each | |
14 mm | |
280°C |
Autoclavable | |
PTFE | |
-200°C | |
44 mm | |
White | |
Connector |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur