Learn More
R&D Systems™ Human PTH2R (NP_005039) VersaClone cDNA
Parathyroid Hormone 2 Receptor
Brand:  R&D Systems™ RDC0178
Product Code. 18401820
  • 3340.00 SEK / 10µg
Explore more special offers
Description
Description
The Human PTH2R (NP_005039) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PTH2R, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The PTH2R insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
Specifications
Specifications
hPTH2R
10 μg at 0.2 μg/μL
1665bp
Human
NP_005039
cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
10 μg
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans