Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7956-ec-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Product Code. 16081821
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_001258282.1
Cystathionine beta-synthase Protein
Research Use Only
CBS
Recombinant Protein
E. coli
PSGTSQCEDG SAGGFQHLDM HSEKRQLEKG PSGDKDRVWI RPDTPSRCTW QLGRAMADSP HYHTVLTKSP KILPDILRKI GNTPMVRINK ISKNAGLKCE LLAKCEFFNA GGSVKDRISL RMIEDAERAG NLKPGDTIIE PTSGNTGIGL ALAAAVKGYR CIIVMPEKMS MEKVDVLRAL GAEIVRTPTN ARFDSPESHV GVAWRLKNEI PNSHILDQYR NASNPLAHYD DTAEEILQQC DGKLDMLVAS AGTGGTITGI ARKLKEKCPG CKIIGVDPEG SILAEPEELN QTEQTAYEVE GIGYDFIPTV LDRAVVDKWF KSNDEDSFAF ARMLIAQEGL LCGGSSGSAM AVAVKAAREL QEGQRCVVIL PDSVRNYMSK FLSDKWMLQK GFMKEELSVK RPWWWRLRVQ ELSLSAPLTV LPTVTCEDTI AILREKGFDQ APVVNESGAI LGMVTLGNML SSLLAGKVRP SDEVCKVLYK QFKPIHLTDT LGTLSHILEM DHFALVVHEQ IQSRDQAWSG VVGGPTDCSN GMSSKQQMVF GVVTAIDLLN FVAAREQTQT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12411
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis