Learn More
STEMCELL Technologies Reversine
Adenosine receptor, non-muscle myosin II (NM II), MEK1, and aurora kinase inhibitor
Brand:  STEMCELL Technologies 72614
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17170092
  • 4257.90 SEK / 5mg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reversine is a 2,6-disubstituted purine derivative that inhibits the human A3 adenosine receptor, nonmuscle myosin II heavy chain, mitogen activated extracellular signal regulated kinase-1 (MEK1), and Aurora B kinase (Chen et al.; Perreira et al.; D'Alise et al.)
Spezifikation
Spezifikation
656820-32-5
5 mg
C21H27N7O
>98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt