Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium, pulver
Kvantitet:
1 l
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
50 L
Beskrivning
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess befunnits lämplig för en mängd olika däggdjursceller inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Life Technologies erbjuder en mängd olika Gibco™ RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 är unik från andra medier eftersom den innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en inlämning hos FDA, kan begära ett tillståndsbrev från Life Technologies för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan, Life Technologies erbjuder en jämförbar Gibco™ RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (31800-089). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ L-15 cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning.
Gibco™ RPMI 1640 är unik från andra medier eftersom den innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en inlämning hos FDA, kan begära ett tillståndsbrev från Life Technologies för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan, Life Technologies erbjuder en jämförbar Gibco™ RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (31800-089). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ L-15 cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat, Inget natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 1 l |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,4 till 7,6 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 1L, pulver, 7,4 till 7,6 pH, med L-glutamin, fenolröd, 36 månaders hållbarhet, 230 till 280 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellkultur |