Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar (Dehydrated)
Identify dermatophytes and other fungi and yeasts with the acidic Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar.
Brand:  Thermo Scientific™ CM0041B
1062.53 SEK valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10086012
  • 1225.00 SEK / 500g
Explore more special offers
Description
Show More
Specifications
Specifications
10°C to 30°C
Powder
500 g
Sabouraud Dextrose Agar
Agar
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Product Certifications
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number6251241 Certificate TypeCertificate of Analysis Date16/04/2025 Catalog NumberCM0041B
Lot Number6252207 Certificate TypeCertificate of Analysis Date16/04/2025 Catalog NumberCM0041B
Lot Number6252208 Certificate TypeCertificate of Analysis Date13/04/2025 Catalog NumberCM0041B
Lot Number6243718 Certificate TypeCertificate of Analysis Date25/03/2025 Catalog NumberCM0041B
Lot Number6224115 Certificate TypeCertificate of Analysis Date18/02/2025 Catalog NumberCM0041B
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar (Dehydrated) > Sabouraud Dextrose Agar; 500g
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato