Learn More
Eppendorf™ SafeCode Plates
GREENER_CHOICE
Plates with SafeCode barcoding enable safe and reliable sample identification at the bench. Different types of plates available.
Brand:  Eppendorf™ 0030113586
4430.00 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17825938
  • 4447.72 SEK / Pack of 80
Explore more special offers
Descripción
Descripción
  • 3-level coding for safe sample and vessel identification
  • Codes on three sides of plates for flexible reading
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
  • Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
  • Import to other database systems possible
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Includes Barcode
8 x 12
Clear
Polypropylene
96
Non-treated
16 Plates/Bag, 5 Bags/Pk.
SBS Standard
Eppendorf
Microplate
320 μL
Sterile
Round, Conical Bottom (V-well)
PCR Ready
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado