Learn More
Notrax Safety Stance Solid™ High Quality Anti-Fatigue Matting
High quality anti-fatigue matting for heavy duty industrial environments. Unique DiamondGrid™ surface pattern ensures sure footing to prevent slips and falls while channels drain incidental oil exposure.
Marke:  Notrax 649S3124OB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17752248
  • 10910.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 22-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • High quality anti-fatigue matting for heavy duty industrial environments
  • Unique DiamondGrid™ surface pattern ensures sure footing to prevent slips and falls while channels drain incidental oil exposure
  • Closed design ensures easy cleaning and prevents small items from falling under the mat
  • Made of 100% nitrile rubber compound designed to withstand industrial oils and harsh chemicals
  • Suited for multi-shift operations
  • Remarkable worker comfort derived from 20 mm thick resilient worker platform
  • Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
  • Highly visible nitrile rubber orange colored borders included on 3 sides for added safety to prevent tripping
  • Non-shifting
  • Free of silicone therefore safe for vehicle painting facilities
Spezifikation
Spezifikation
Black/Orange
315 cm
Industrial and Commercial Matting
10.3 ft.
Nitrile Rubber
97 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt