Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
Kvantitet:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
5nmol
Varje
Beskrivning
De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi. Ett val av Silencer™ Utvalda siRNA är —tillgängliga fördesignade eller validerade. Silencer™ Utvalda fördesignade siRNA är garanterat tysta baserat på deras beprövade design medan Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression. Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning. De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment.
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:Potent —upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet Mest specifika —LNA-™kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 % Pålitligt —visade förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat Garanterat —100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
Notera:Silencer™ Fördesignade och validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*Standardrening: 4 arbetsdagar HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol) In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
Notera:Silencer™ Fördesignade och validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller torkat siRNA vid (5 nmol) och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid omgivningstemperatur. Förvara siRNA vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under– 20° . |
| Beskrivning | Silencer™ Välj validerad siRNA, 5nmol, standardrenhet, för RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Slutlig produkttyp | Silencer™ Välj validerat siRNA |
| För användning med (applikation) | RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produktlinje | Ljuddämpare Välja, Ambion |
| Produkttyp | Silencer™ Välj validerat siRNA |
| Renhet | Standard renhet |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Provstorlek | 5nmol |