missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eurofins DiscoverX SNRK Protein, Active

Active, C-terminal 6His-tagged, recombinant, human SNRK, for use in Kinase Assays.

Encompass_Preferred

6046.30 SEK - 46147.75 SEK

Specifications

Formulation mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molecular Weight (g/mol) 58 kDa
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag C-terminal 6His
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17300814
Encompass_Preferred
View Documents
Eurofins DiscoverX
14-932
10 μg
6046.30 SEK
10µg
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
17310814
Encompass_Preferred
View Documents
Eurofins DiscoverX
14-932M
250 μg
46147.75 SEK
250µg
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description

Description

SNF-related serine/threonine-protein kinase may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation. It is a potential mediator of neuronal apoptosis.

GenBank NM_017719

Specifications

Specifications

mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Human
C-terminal 6His
Truncated
SNRK, active
58 kDa
Recombinant
Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
≥74%
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto
Eurofins DiscoverX SNRK Protein, Active

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato