Learn More
Soda Glass Capillary Tube
Use these tubes for melting point determinations. Soda Glass Capillary Tubes provide excellent sample retention during centrifugation, and fill rapidly without affecting specimen integrity.
Marca:  Samco G119/01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12877675
  • 144.00 SEK / Pack of 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Use these tubes for melting point determinations. Soda Glass Capillary Tubes provide excellent sample retention during centrifugation, and fill rapidly without affecting specimen integrity.
  • Soda glass capillary tubes
  • Outside diameter 1.8/2.0mm
  • Wall thickness 0.28/0.32mm
  • Packed in tubular cartons of 100
Especificaciones
Especificaciones
Capillary Tube
75 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado