Learn More
Gravis Soda-Lime White Glass Twist-Off Round Jar, Without Lid
Click to view available options
Capacity (Metric):
280 mL
370 mL
660 mL
2000 mL
Description
- Available in a variety of capacities
- Durable and resilient
Spécification
Spécification
Capacity (Metric) | 370 mL |
Diameter (Metric) Outer Neck | 63 mm |
Material | Glass |
Quantity | 12 Pack |
Product Type | Storage Jar |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu